Nortropina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
N0843-25G N0843-5G
TCIAN0843-25GEA 379 EUR
TCIAN0843-25G TCIAN0843-5G
Nortropina ≥98.0% (por GC)
Nortropina
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Número MDL: MFCD00047140
Núm. CAS: 538-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e98e32d1b64cb01fa9a608c03047f068a4c20d1&vid=7e98e32d1b64cb01fa9a608c03047f068a4c20d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %