(Metilsulfinil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (Methylsulphinyl)benzene
M1148-25G M1148-5G
TCIAM1148-25GEA 128 EUR
TCIAM1148-25G TCIAM1148-5G
(Metilsulfinil)benceno ≥98.0% (por GC)
(Metilsulfinil)benceno
Formula: C₇H₈OS
Número MDL: MFCD00002088
Núm. CAS: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b482c615097ecd466bc84ecada80db330d08373&vid=5b482c615097ecd466bc84ecada80db330d08373&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %