Hexahidro-1,3,5-trimetil-1,3,5-triazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1422-25ML
T1422-500ML
TCIAT1422-25MLEA
29
EUR
TCIAT1422-25ML
TCIAT1422-500ML
Hexahidro-1,3,5-trimetil-1,3,5-triazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Hexahidro-1,3,5-trimetil-1,3,5-triazina
Formula:
C₆H₁₅N₃ Pto. Ebullición: 65°C Pto. de inflamación: 49°C |
Número MDL:
MFCD00006057 Núm. CAS: 108-74-7 EINECS: 203-612-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...