2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1132-25G B1132-100G
TCIAB1132-25GEA 80 EUR
TCIAB1132-25G TCIAB1132-100G
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano ≥90.0% (por GC)
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano
Formula: C₅H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 73°C
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00003216
Núm. CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5d4d65e5849014140f1412c84e03b130a94bbb4&vid=f5d4d65e5849014140f1412c84e03b130a94bbb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %