2-(Bromometil)-1,3-dioxolano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
B1152-25G B1152-100G
TCIAB1152-25GEA 26 EUR
TCIAB1152-25G TCIAB1152-100G
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano ≥95.0% (por GC)
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano
Formula: C₄H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00003214
Núm. CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5638401247967b0221a30a0c44f4a5a987dfec33&vid=5638401247967b0221a30a0c44f4a5a987dfec33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %