2-Metil-1,3-dioxolano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0210-25G M0210-500G
TCIAM0210-25GEA 56 EUR
TCIAM0210-25G TCIAM0210-500G
2-Metil-1,3-dioxolano ≥98.0% (por GC)
2-Metil-1,3-dioxolano
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de inflamación: -2°C
Número MDL: MFCD00003210
Núm. CAS: 497-26-7
EINECS: 207-841-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&vid=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %