Dexpantenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
P0692-25G P0692-500G
TCIAP0692-25GEA 35 EUR
TCIAP0692-25G TCIAP0692-500G
Dexpantenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dexpantenol
Formula: C₉H₁₉NO₄
MW: 205.25 g/mol
Número MDL: MFCD00065006
Núm. CAS: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Índice Merck: 14,02947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f8b482ec02a69d0782a3d6b806052c7486cf65f&vid=2f8b482ec02a69d0782a3d6b806052c7486cf65f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +32.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency