Tioglicolato de calcio trihidrato ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0902-25G T0902-500G
TCIAT0902-25GEA 22 EUR
TCIAT0902-25G TCIAT0902-500G
Tioglicolato de calcio trihidrato ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Tioglicolato de calcio trihidrato
Formula: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Número MDL: MFCD00043437
Núm. CAS: 5793-98-6
EINECS: 212-402-5
Índice Merck: 14,01711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79177599b6319a311b6ec7ad312a5376e548ed07&vid=79177599b6319a311b6ec7ad312a5376e548ed07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 26.0 to 32.0 %