Clorotioformiato de O-fenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
P1236-25G P1236-5G
TCIAP1236-25GEA 141 EUR
TCIAP1236-25G TCIAP1236-5G
Clorotioformiato de O-fenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Clorotioformiato de O-fenilo
Formula: C₇H₅ClOS
MW: 172.63 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00004920
Núm. CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a46b02c348a609aaa4fd9d526889c635b17f3641&vid=a46b02c348a609aaa4fd9d526889c635b17f3641&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %