Clorotioformiato de O-pentafluorofenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: O-Perfluorophenyl chlorothioformate, Chlorothioformic acid O-Pentafluorophenyl ester, Pentafluorophenyl chlorothionoformate, Pentafluorophenyl Thionochloroformate
P1267-1G P1267-5G
TCIAP1267-1GEA 44 EUR
TCIAP1267-1G TCIAP1267-5G
Clorotioformiato de O-pentafluorofenilo ≥95.0% (por GC)
Clorotioformiato de O-pentafluorofenilo
Formula: C₇ClF₅OS
MW: 262.59 g/mol
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00075405
Núm. CAS: 135192-53-9
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead08ecc8cb01b9eaf0e39f73dc4c89c03419658&vid=ead08ecc8cb01b9eaf0e39f73dc4c89c03419658&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %