Acetilcitrato de tributilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0822-25ML A0822-500ML
TCIAA0822-25MLEA 16 EUR
TCIAA0822-25ML TCIAA0822-500ML
Acetilcitrato de tributilo ≥97.0% (por GC)
Acetilcitrato de tributilo
Formula: C₂₀H₃₄O₈
Pto. de fusión: –80°C
Pto. de inflamación: 204°C
Número MDL: MFCD00043554
Núm. CAS: 77-90-7
EINECS: 201-067-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3feebdcf5a9ee49df987457165cf17f21f9d6672&vid=3feebdcf5a9ee49df987457165cf17f21f9d6672&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %