Ácido α-cetoglutarico, disódico, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
K0007-25G K0007-5G
TCIAK0007-25GEA 90 EUR
TCIAK0007-25G TCIAK0007-5G
Ácido α-cetoglutarico, disódico, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Oxoglutarato de disodio
Formula: C₅H₄Na₂O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043347
Núm. CAS: 305-72-6
EINECS: 206-167-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a612a78589f3ec90bd0dd89b30e0972194e083d2&vid=05ecf6af4aa50ed3c75242d351b191db54e25cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency