Ácido tioglicólico sal sódica ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
M0053-25G M0053-500G M0053-100G
TCIAM0053-25GEA 17 EUR
TCIAM0053-25G TCIAM0053-500G TCIAM0053-100G
Ácido tioglicólico sal sódica ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Mercaptoacetato de sodio
Formula: HSCH₂COONa
MW: 114,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043386
Núm. CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
Índice Merck: 14,08692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&vid=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
Solubility in Water almost transparency