2,4-Ditiapentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1204-25ML B1204-5ML
TCIAB1204-25MLEA 71 EUR
TCIAB1204-25ML TCIAB1204-5ML
2,4-Ditiapentano ≥98.0% (por GC)
2,4-Ditiapentano
Formula: C₃H₈S₂
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de inflamación: 44°C
Número MDL: MFCD00008564
Núm. CAS: 1618-26-4
EINECS: 216-577-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01256
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&vid=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %