[Metilenbis(tio)]bisbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1444-25G B1444-5G
TCIAB1444-25GEA 69 EUR
TCIAB1444-25G TCIAB1444-5G
[Metilenbis(tio)]bisbenceno ≥97.0% (por GC)
[Metilenbis(tio)]bisbenceno
Formula: C₁₃H₁₂S₂
MW: 232,37 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C
Número MDL: MFCD00003067
Núm. CAS: 3561-67-9
EINECS: 222-624-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1ede72f26ca1c284a9791150d6a8856ef9e757&vid=ef1ede72f26ca1c284a9791150d6a8856ef9e757&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 38.0 deg-C