Fumarato de disodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
F0070-25G F0070-500G
TCIAF0070-25GEA 16 EUR
TCIAF0070-25G TCIAF0070-500G
Fumarato de disodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fumarato de disodio
Formula: C₄H₂Na₂O₄
MW: 160.04 g/mol
Número MDL: MFCD00064567
Núm. CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73c54659eabc31e140c089d45a155d4c3b6df601&vid=73c54659eabc31e140c089d45a155d4c3b6df601&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency