Anhidrido 4-cloroformilftalico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1079-25G T1079-500G T1079-100G
TCIAT1079-25GEA 19 EUR
TCIAT1079-25G TCIAT1079-500G TCIAT1079-100G
Anhidrido 4-cloroformilftalico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Anhidrido 4-cloroformilftalico
Formula: C₉H₃ClO₄
Número MDL: MFCD00005924
Núm. CAS: 1204-28-0
EINECS: 214-874-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e690883a58fb3cf6edcec801f8dc818a61c18b2&vid=4e690883a58fb3cf6edcec801f8dc818a61c18b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C