1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
C0046-25G C0046-500G
TCIAC0046-25GEA 16 EUR
TCIAC0046-25G TCIAC0046-500G
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Formula: C₉H₄O₅
Número MDL: MFCD00005925
Núm. CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Índice Merck: 14,09703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e360ba82b3c62c0577e43ca2e02b6f94530a82cb&vid=e360ba82b3c62c0577e43ca2e02b6f94530a82cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green flake
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency