1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
C0959-25G C0959-500G
TCIAC0959-25GEA 16 EUR
TCIAC0959-25G TCIAC0959-500G
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Formula: C₉H₄O₅
MW: 192,13 g/mol
Número MDL: MFCD00005925
Núm. CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Índice Merck: 14,09703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1d11f6081035741ce236788637fea4fd103824&vid=be1d11f6081035741ce236788637fea4fd103824&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency