Dianhídrido piromelítico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0040-25G B0040-500G B0040-100G
TCIAB0040-25GEA 16 EUR
TCIAB0040-25G TCIAB0040-500G TCIAB0040-100G
Dianhídrido piromelítico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dianhídrido piromelítico
Formula: C₁₀H₂O₆
Pto. Ebullición: 400°C
Pto. de fusión: 286°C
Número MDL: MFCD00005005
Núm. CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774edc02076f4c992f83099ac9c0ca8aef7dd30a&vid=774edc02076f4c992f83099ac9c0ca8aef7dd30a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in Acetone faint turbidity
Acid (as pyromellitic acid) max. 1.0 %