Tiazolidina-2,4-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1990-25G
T1990-500G
T1990-100G
TCIAT1990-25GEA
30
EUR
TCIAT1990-25G
TCIAT1990-500G
TCIAT1990-100G
Tiazolidina-2,4-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tiazolidina-2,4-diona
Formula:
C₃H₃NO₂S |
Número MDL:
MFCD00005478 Núm. CAS: 2295-31-0 EINECS: 218-941-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |