Ácido tiazolidina-2-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
T1324-1G T1324-5G
TCIAT1324-1GEA 16 EUR
TCIAT1324-1G TCIAT1324-5G
Ácido tiazolidina-2-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido tiazolidina-2-carboxílico
Formula: C₄H₇NO₂S
Pto. de fusión: 182°C
Número MDL: MFCD00068005
Núm. CAS: 16310-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e019a4cbf6ede931b3671ab81d9298af421a5b&vid=27e019a4cbf6ede931b3671ab81d9298af421a5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %