Ácido 1,4-fenilenodiacetico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
P1433-25G P1433-5G
TCIAP1433-25GEA 233 EUR
TCIAP1433-25G TCIAP1433-5G
Ácido 1,4-fenilenodiacetico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 1,4-fenilenodiacetico
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Número MDL: MFCD00004354
Núm. CAS: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec8a4e86fcea289bcdcea141ceba1be89643431&vid=eec8a4e86fcea289bcdcea141ceba1be89643431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %