Ftalilsulfatiazol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phthalylsulphathiazole, 2-((4-(N-(Thiazol-2-yl)sulphamoyl)phenyl)carbamoyl)benzoic acid, 4'-(2-Thiazolylsulphamoyl)phthalanilic acid
T0703-25G T0703-500G
TCIAT0703-25GEA 16 EUR
TCIAT0703-25G TCIAT0703-500G
Ftalilsulfatiazol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ftalilsulfatiazol
Formula: C₁₇H₁₃N₃O₅S₂
MW: 403,44 g/mol
Número MDL: MFCD00005318
Núm. CAS: 85-73-4
EINECS: 201-627-4
Índice Merck: 14,07377
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efdde6b8cb7050331fa6989d9823e450cc97b587&vid=efdde6b8cb7050331fa6989d9823e450cc97b587&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %