5-Metiltiofeno-2-carbaldehido ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0911-5G M0911-25G
TCIAM0911-5GEA 17 EUR
TCIAM0911-5G TCIAM0911-25G
5-Metiltiofeno-2-carbaldehido ≥97.0% (por GC)
5-Metiltiofeno-2-carbaldehido
Formula: C₆H₆OS
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00005434
Núm. CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d978d50c19680844d452ee5b65102ad3a6ce4c&vid=84d978d50c19680844d452ee5b65102ad3a6ce4c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %