Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0038-1G S0038-100MG S0038-5G
TCIAS0038-1GEA 39 EUR
TCIAS0038-1G TCIAS0038-100MG TCIAS0038-5G
Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico
Formula: C₇H₁₀O₅
Número MDL: MFCD00066278
Núm. CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Índice Merck: 14,08480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06266cdfbd5e7c04bcf60068ac4f6b152e6fcb4&vid=e06266cdfbd5e7c04bcf60068ac4f6b152e6fcb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -175.0 to -185.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency