2-Etil-2-oxazolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0373-25G E0373-500G E0373-100G
TCIAE0373-25GEA 28 EUR
TCIAE0373-25G TCIAE0373-500G TCIAE0373-100G
2-Etil-2-oxazolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etil-2-oxazolina
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00005302
Núm. CAS: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86823c36c61b781a69237642228629673dd9e7c3&vid=86823c36c61b781a69237642228629673dd9e7c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %