2-Metil-2-oxazolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0857-25G
M0857-500G
M0857-100G
TCIAM0857-25GEA
30
EUR
TCIAM0857-25G
TCIAM0857-500G
TCIAM0857-100G
2-Metil-2-oxazolina ≥98.0% (por GC)
2-Metil-2-oxazolina
Formula:
C₄H₇NO Pto. Ebullición: 110°C Pto. de inflamación: 20°C |
Número MDL:
MFCD00005298 Núm. CAS: 1120-64-5 EINECS: 214-316-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |