Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)propionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)propanoic acid
R0060-25G R0060-5G
TCIAR0060-25GEA 383 EUR
TCIAR0060-25G TCIAR0060-5G
Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)propionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)propionico
Formula: C₆H₇NO₃S₂
MW: 205.26 g/mol
Número MDL: MFCD00022558
Núm. CAS: 7025-19-6
EINECS: 230-307-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67ac0a6118ae70fd6b411ad66ce096dbd500e84f&vid=67ac0a6118ae70fd6b411ad66ce096dbd500e84f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity