Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
R0054-25G R0054-5G
TCIAR0054-25GEA 51 EUR
TCIAR0054-25G TCIAR0054-5G
Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)acetico
Formula: C₅H₅NO₃S₂
Número MDL: MFCD00005491
Núm. CAS: 5718-83-2
EINECS: 227-220-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faa755606ecdd76c3e32891bb8129f89dc6ea3c2&vid=faa755606ecdd76c3e32891bb8129f89dc6ea3c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity