1,3-Dietinilbenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2496-1G D2496-5G
TCIAD2496-1GEA 41 EUR
TCIAD2496-1G TCIAD2496-5G
1,3-Dietinilbenceno ≥96.0% (por GC)
1,3-Dietinilbenceno
Formula: C₁₀H₆
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00041686
Núm. CAS: 1785-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&vid=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %