1,4-Dietinilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene
D2151-1G
D2151-5G
TCIAD2151-1GEA
44
EUR
TCIAD2151-1G
TCIAD2151-5G
1,4-Dietinilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dietinilbenceno
Formula:
C₁₀H₆ MW: 126.16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00078375 Núm. CAS: 935-14-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 97.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |