4-Nitro-2,1,3-benzotiadiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0786-25G N0786-5G
TCIAN0786-25GEA 186 EUR
TCIAN0786-25G TCIAN0786-5G
4-Nitro-2,1,3-benzotiadiazol ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-2,1,3-benzotiadiazol
Formula: C₆H₃N₃O₂S
Número MDL: MFCD00068050
Núm. CAS: 6583-06-8
EINECS: 229-514-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a2315e7b7c21cc50d6445fefc78213c0472b418&vid=1a2315e7b7c21cc50d6445fefc78213c0472b418&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C