2-Metilbenzo[b]tiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1429-1G M1429-5G
TCIAM1429-1GEA 45 EUR
TCIAM1429-1G TCIAM1429-5G
2-Metilbenzo[b]tiofeno ≥98.0% (por GC)
2-Metilbenzo[b]tiofeno
Formula: C₉H₈S
Número MDL: MFCD00216250
Núm. CAS: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b869bf7c8a5d5ccba7909aa4d1f36ed6c173f4&vid=c2b869bf7c8a5d5ccba7909aa4d1f36ed6c173f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C