3-Metilbenzo[b]tiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1952-1G M1952-5G
TCIAM1952-1GEA 43 EUR
TCIAM1952-1G TCIAM1952-5G
3-Metilbenzo[b]tiofeno ≥97.0% (por GC)
3-Metilbenzo[b]tiofeno
Formula: C₉H₈S
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de fusión: –40°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00040243
Núm. CAS: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&vid=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %