6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4(1H,3H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
D1839-25G D1839-5G
TCIAD1839-25GEA 91 EUR
TCIAD1839-25G TCIAD1839-5G
6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4(1H,3H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4(1H,3H)-diona
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₄
MW: 222,2 g/mol
Número MDL: MFCD00023889
Núm. CAS: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79f3aa50209dc101720c32212df94bb70b0626a1&vid=79f3aa50209dc101720c32212df94bb70b0626a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %