4-Hidroxiquinazolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
H0803-25G H0803-5G
TCIAH0803-25GEA 52 EUR
TCIAH0803-25G TCIAH0803-5G
4-Hidroxiquinazolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Hidroxiquinazolina
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Número MDL: MFCD00511302
Núm. CAS: 491-36-1
EINECS: 207-735-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83ddbc15a1bd0667a9e3d3aa99f368c26ac34f27&vid=83ddbc15a1bd0667a9e3d3aa99f368c26ac34f27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C