(1H,3H)-Quinazolina-2,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
B3381-25G B3381-5G
TCIAB3381-25GEA 135 EUR
TCIAB3381-25G TCIAB3381-5G
(1H,3H)-Quinazolina-2,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(1H,3H)-Quinazolina-2,4-diona
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 354°C
Número MDL: MFCD00006699
Núm. CAS: 86-96-4
EINECS: 201-712-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %