2-Etil-2-metil-1,3-dioxolano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0515-25ML E0515-500ML
TCIAE0515-25MLEA 282 EUR
TCIAE0515-25ML TCIAE0515-500ML
2-Etil-2-metil-1,3-dioxolano ≥98.0% (por GC)
2-Etil-2-metil-1,3-dioxolano
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de inflamación: 13°C
Número MDL: MFCD00014108
Núm. CAS: 126-39-6
EINECS: 204-785-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d874e0b6a2285b23d03e45500e045c2f2eb4737c&vid=d874e0b6a2285b23d03e45500e045c2f2eb4737c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9340 to 0.9440