2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
A0425-25G A0425-500G
TCIAA0425-25GEA 20 EUR
TCIAA0425-25G TCIAA0425-500G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₂H₃N₃S₂
Pto. de fusión: 234°C
Número MDL: MFCD00003108
Núm. CAS: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef571913ad3be1cd236d03b8339361e7c7f8e742&vid=ef571913ad3be1cd236d03b8339361e7c7f8e742&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH faint turbidity