2-Amino-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A2462-25G A2462-5G
TCIAA2462-25GEA 206 EUR
TCIAA2462-25G TCIAA2462-5G
2-Amino-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by HPLC)
2-Amino-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₃H₂F₃N₃S
Número MDL: MFCD00003109
Núm. CAS: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1ce212ac74edcd66b3ca03be8a1f217d229a638&vid=b1ce212ac74edcd66b3ca03be8a1f217d229a638&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C