(2-Bromofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
B3842-1G
B3842-5G
TCIAB3842-1GEA
28
EUR
TCIAB3842-1G
TCIAB3842-5G
(2-Bromofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
(2-Bromofenil)acetona
Formula:
C₉H₉BrO MW: 213,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD03410431 Núm. CAS: 21906-31-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |