Di-terc-butilsilano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3731-1G D3731-5G
TCIAD3731-1GEA 72 EUR
TCIAD3731-1G TCIAD3731-5G
Di-terc-butilsilano ≥95.0% (por GC)
Di-terc-butilsilano
Formula: C₈H₂₀Si
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de inflamación: –2°C
Número MDL: MFCD00270996
Núm. CAS: 30736-07-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18ae86af26a4186aa621c9e7657d181ac18fba6c&vid=18ae86af26a4186aa621c9e7657d181ac18fba6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %