Decafluorobifenilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

P0808-25G P0808-5G
TCIAP0808-25GEA 102 EUR
TCIAP0808-25G TCIAP0808-5G
Decafluorobifenilo ≥98.0% (por GC)
Decafluorobifenilo
Formula: C₁₂F₁₀
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00000292
Núm. CAS: 434-90-2
EINECS: 207-107-3
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27b05260665bbdd739381f211ce48b1ae601817d&vid=27b05260665bbdd739381f211ce48b1ae601817d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR