Isovalerato de 3-metilbutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isovaleric acid Isopentyl ester, Isovaleric acid Isoamyl ester, Isoamyl Isovalerate, Isopentyl 3-methylbutanoate, Isopentyl Isovalerate
I0196-25ML I0196-500ML
TCIAI0196-25MLEA 16 EUR
TCIAI0196-25ML TCIAI0196-500ML
Isovalerato de 3-metilbutilo ≥98.0% (por GC)
Isovalerato de 3-metilbutilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00048369
Núm. CAS: 659-70-1
EINECS: 211-536-1
Índice Merck: 14,05121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=373f2faf0d4aad64dccf38b67f6c79cf8a6ae1b5&vid=373f2faf0d4aad64dccf38b67f6c79cf8a6ae1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %