Alilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0231-25G A0231-500G
TCIAA0231-25GEA 78 EUR
TCIAA0231-25G TCIAA0231-500G
Alilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Alilmalonato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200.23 g/mol
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00009155
Núm. CAS: 2049-80-1
EINECS: 218-072-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818f80a7771f8b0293bd9aae428e5001b06f69fe&vid=818f80a7771f8b0293bd9aae428e5001b06f69fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %