Isopropilidenmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3942-25G
D3942-5G
TCIAD3942-25GEA
211
EUR
TCIAD3942-25G
TCIAD3942-5G
Isopropilidenmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Isopropilidenmalonato de dietilo
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 125°C Pto. de inflamación: 80°C |
Número MDL:
MFCD00009147 Núm. CAS: 6802-75-1 EINECS: 229-876-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |