Metilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl 2-methylmalonate
M0366-25ML M0366-500ML M0366-100ML
TCIAM0366-25MLEA 16 EUR
TCIAM0366-25ML TCIAM0366-500ML TCIAM0366-100ML
Metilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Metilmalonato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 199°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00009162
Núm. CAS: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&vid=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %