1,1-Dimetoxiciclopentano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclopentanone dimethylketal
D1886-1ML D1886-5ML
TCIAD1886-1MLEA 51 EUR
TCIAD1886-1ML TCIAD1886-5ML
1,1-Dimetoxiciclopentano ≥96.0% (por GC)
1,1-Dimetoxiciclopentano
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD00060058
Núm. CAS: 931-94-2
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&vid=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %