Salicilato de 2-etilhexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
S0387-25ML S0387-500ML
TCIAS0387-25MLEA 16 EUR
TCIAS0387-25ML TCIAS0387-500ML
Salicilato de 2-etilhexilo ≥98.0% (por GC)
Salicilato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Número MDL: MFCD00053300
Núm. CAS: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Índice Merck: 14,06770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edd979e24e10d3c8b6061f03cbb12fd780805697&vid=edd979e24e10d3c8b6061f03cbb12fd780805697&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %